Documentos Principais
12-373
Sigma-Aldrich
CHKtide (CHK1/CHK2 substrate peptide)
CHKtide (CHK1/CHK2 substrate peptide) primarily used in Kinase Assays.
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... CHEK1(1111)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: CHK
Target Sub-Family: CAMK
Qualidade
Routinely evaluated by Protein Kinase Assay as a substrate for the active CHK1 (Catalog #14-346) and CHK2 (Catalog #14-347) kinases.
forma física
Lyophilized powder
Armazenamento e estabilidade
Lyophilized: 2 years at 4°C; Rehydrated: 6 months at -20°C.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Esta página pode conter textos traduzidos automaticamente.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1