Documentos
119123
Millipore
Adenosine 5′-O-(3-Thiotriphosphate), Solution, Tetralithium Salt
A phosphatase-resistant ATP analogue.
Sinônimo(s):
Adenosine 5′-O-(3-Thiotriphosphate), Solution, Tetralithium Salt, ATP-γ-S, 4Li
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12N5O12P3S · 4Li
Número CAS:
Peso molecular:
546.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352208
NACRES:
NA.51
Nível de qualidade
Ensaio
>90% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezas
<10% ADP (HPLC)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C10H16N5O12P3S.4Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(25-10)1-24-28(18,19)26-29(20,21)27-30(22,23)31;;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,11,12,13)(H2,22,23,31);;;;/q;4*+1/p-4/t4-,6-,7-,10-;;;;/m1..../s1
chave InChI
DWQFDOIBOYDYKH-KWIZKVQNSA-J
Categorias relacionadas
Descrição geral
A phosphatase-resistant ATP analog that is reported to rearrange F-actins into membrane ruffles.
A phosphatase-resistant ATP analogue.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
Supplied as a 100 mM aqueous solution in water, pH 7.0.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Ludowyke, R.I., et al. 1994. Eur. J. Cell Biol.64, 357.
Shimizu, T., et al. 1989. Biochemistry28, 7022.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3