118415
ADP-HPD, Dihydrate, Ammonium Salt
ADP-HPD, Dihydrate is an amino analog of ADP-ribose that acts as a highly potent, noncompetitive, and specific inhibitor of poly(ADP-ribose) glycohydrolase (PARG; IC₅₀ = 120 nM).
Sinônimo(s):
ADP-HPD, Dihydrate, Ammonium Salt, Adenosine 5ʹ-diphosphate (Hydroxymethyl)pyrrolidinediol, NH₄
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PARG
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Slama, J.T., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 389.
Slama, J.T., et al. 1995. J. Med. Chem.38, 4332.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1