Documentos
1.09286
Supelco
Sulfuric acid
40%, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Sinônimo(s):
Sulfuric acid solution
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
Ácido sulfúrico, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
Nível de qualidade
forma
liquid
concentração
39.5-40.5% (H2SO4)
Impurezas
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
pb
119 °C/1013 hPa
pf
-68 °C
densidade
1.30 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (alkalimetric): 39.5 - 40.5 %
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 10 ppm
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1