Documentos
1.07062
Supelco
Éter dietílico
for analysis, Ethanol stabilized EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2)2O
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
1696894
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
200-467-2
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
587 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPARTA®
forma
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
potência
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
36.5 %
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
pb
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -40 °C
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup