Key Documents
1.01306
Supelco
Naphthol green B (C.I. 10020)
pH indicator
Sinônimo(s):
Naphthol green B (C.I. 10020), Green acid 1
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H15FeN3Na3O15S3
Número CAS:
Peso molecular:
878.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
243-010-2
NACRES:
NA.21
product name
Naphthol green B (C.I. 10020), indicator
Nível de qualidade
forma
solid
perda
≤10% loss on drying, 105°C
pH
9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidade
160 g/L
densidade volumétrica
620 kg/m3
λmax
710-720 nm in water
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 710 - 720 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.05g/l; water; calc. on dried substance): ≥ 100
Loss on Drying (105°C): ≤ 10 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3