07-540
Anti-acetyl-Histone H3 (Lys36) Antibody
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
H3K36Ac, Histone H3 (acetyl K36)
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys36)
Informações sobre genes
human ... H3F3B(3021)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blot: 1:5000 - 1:20,000
ChIP Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory for ChIP (Gatta, R., et al. (2011). Epigenetics. 6(4):526-534.)
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1