06-519-AF647
Anti-phospho-CREB (Ser133) Antibody, Alexa Fluor™647 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 647
Sinônimo(s):
Cyclic AMP-responsive element-binding protein 1 (pSer133), cAMP-responsive element-binding protein 1 (pSer133), CREB-1 (pSer133), CREB-A (pSer133), htCREB (pSer133), CREB-B (pSer119)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine (based on 100% sequence homology), guinea pig (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer133)
Informações sobre genes
human ... CREB1(1385)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Immunofluorescence Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected phospho-CREB (Ser133) in rat brain tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2