06-1358
Anti-acetyl (Lys34) phospho (Ser36) Histone H1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Histone H1.4, Histone H1b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, bovine
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer36), acetylation (Lys34)
Informações sobre genes
bovine ... H1-4(617854)
dog ... H1-4(488269)
human ... H1-4(3008)
rhesus monkey ... H1-4(696872)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:37 dilution of this antibody detected Histone H1 on 10 µg of calf thymus histone extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Calf thymus histone extract
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1