05-516-AF647
Anti-Ras Antibody, clone RAS10, Alexa Fluor™ 647 Conjugate
clone RAS10, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinônimo(s):
GTPase HRas, c-H-ras, H-Ras-1, Ha-Ras, p21ras, Transforming protein p21, GTPase KRas, c-K-ras, c-Ki-ras, K-Ras 2, Ki-Ras, GTPase NRas, Transforming protein N-Ras
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR™ 647
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RAS10, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HRAS(3265) , KRAS(3845) , NRAS(4893)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Clone Ras10 is also available as unconjugated, as well as in FITC- and Alexa Fluor™ 555-conjugated forms (Cat. Nos. 05-516, FCMAB148F, 05-516-AF555) for ELISA, flow cytometry, immunocytochemistry, immunohistochemistry, immunoprecipitation, and Western blotting applications.
Qualidade
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Ras immunoreactivity in A431 cells.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2