04-792
Anti-phospho-CENP-A (Ser7) Antibody, clone NL41, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone NL41, Upstate®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NL41, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer7)
Informações sobre genes
human ... CENPA(1058)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Acid extracted proteins from colcemid-arrested HeLa cells
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1