04-973
Anti-CD39 Antibody, clone 5F2
clone 5F2, from mouse
Sinônimo(s):
ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, ATPDase, ecto-apyrase, NTPDase-1, Ecto-ATP diphosphohydrolase, Lymphoid cell activation antigen, NTPDase 1, Ecto-apyrase, CD39 antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5F2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Entpd1(12495)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected CD39 in BALB/c splenocytes.
Descrição-alvo
It has been published that CD39 shows molecular weights between ~70-100 kDa (Wang, T.F. et al., 1996).
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1