890820C
Avanti
18:0 DAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890820C
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-3-dimethylammonium-propane
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (890820C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 890820C
concentração
10 mg/mL (890820C-25mg)
tipo de lipídio
transfection
cationic lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(CN(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3