860577P
Avanti
C24 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/24:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860577P, powder
Sinônimo(s):
D-lactosyl-β-1,1′ N-lignoceroyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860577P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860577P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3