855476C
Avanti
13:0 Lyso PC
1-tridecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinônimo(s):
1-tridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(13:0/0:0)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 2.5 mL (855476C-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 855476C
concentração
10 mg/mL (855476C-25mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3