Documentos Principais
810241P
Avanti
TopFluor TMR PE
Avanti Research - A Croda Brand 810241P, powder
Sinônimo(s):
1-oleoyl-2-(6-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3α,4α-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)hexanoyl)-sn-glycero-3- phosphoethanolamine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C50H76 BF2N4 O10P
CAS Number:
Peso molecular:
972.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (810241P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810241P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Phosphoethanolamine contains a phosphate group linked with the second carbon of ethanolamine.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphoethanolamine (PEA) is a precursor to phosphatidylethanolamine and phosphatidylcholine, involved in the biosynthesis of cell membrane.[1] In human body, PEA is a product of degradation of sphingosine phosphate and endocannabinoid anandamide.[2] PEA has potential cytotoxic properties and is known to induce the caspase-independent cell death. PEA is capable of inhibiting tumor growth in vitro and in vivo in mouse models.[3][1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810241P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)