Z742833
Kern PCB precision balances
Kern PCB 350-3, weighing capacity 350 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
Sinônimo(s):
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produtos recomendados
entrada CA/CC
100 - 240 V AC, universal plug set
Materiais
plastic platform
Características
CE compliant
Ring shaped draft excluder included
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Kern PCB 350-3
capacidade de pesagem faixa de medição
350 g, accuracy: 0.001 g, precision: ±0.005 g
L × profundidade × A
163 mm × 245 mm × 79 mm
diâmetro da plataforma
81 mm
energia da bateria
9 V rechargeable
Descrição geral
- Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
- RS 232 data interface
- Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
- Protective working cover over display