Z267651
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 49 mm × 6 mm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
KBr
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
diâmetro × espessura
49 mm × 6 mm
transmitância
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
índice de refração
n/D 1.53 (at 2 μm)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Cut and polished quality crystal windows.