W527408
trans-2,3-Epoxybutane
Sinônimo(s):
trans-β-Butylene oxide, trans-2,3-Dimethyloxirane, trans-2-Butene oxide
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
pressão de vapor
3.83 psi ( 20 °C)
índice de refração
n20/D 1.3730 (lit.)
pb
54-55 °C (lit.)
densidade
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1O[C@@H]1C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
PQXKWPLDPFFDJP-QWWZWVQMSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-16.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)