Documentos
W368903
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl cis-3-hexenoate
≥95%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
(Z)-3-hexen-1-yl (Z)-3-hexenoate
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH=CHCH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
196.29
Número FEMA:
3689
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.291
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥95%
contém
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pb
60 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
0.907 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fresh; green; fruity; ethereal; pear
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C\C([H])=C(\[H])CC
InChI
1S/C12H20O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h5-8H,3-4,9-11H2,1-2H3/b7-5-,8-6-
chave InChI
UZJQQWFHPLYECS-SFECMWDFSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves