Documentos
W368008
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-4-methylthiazole
≥98%, FG
Sinônimo(s):
2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9NS
Número CAS:
Peso molecular:
127.21
Número FEMA:
3680
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11612
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
15.033
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets requirements for JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.505 (lit.)
pb
161-162 °C (lit.)
densidade
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; nutty
cadeia de caracteres SMILES
CCc1nc(C)cs1
InChI
1S/C6H9NS/c1-3-6-7-5(2)4-8-6/h4H,3H2,1-2H3
chave InChI
VGRVKVGGUPOCMT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Ethyl-4-methylthiazoleis a heterocyclic compound belonging to the thiazole family of molecules and is commonly used as a flavoring and fragrance agent . Two-ethyl-4-methylthiazole can be found in coffee. This flavoring is used to flavor baked goods, candy, coffee, cocoa, nuts, savory, and meat dishes. It has coffee, cocoa, meat, and a rubbery aroma and flavor .
Aplicação
2-ethyl-4-methyl-1,3-thiazole is:
  • Safe and effective flavoring agent for use in animal feed, provided it is used at recommended levels and guidelines .
  • Key aroma compound in chicken soup stock.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup