Key Documents
T137073
5-(4'-(BROMOMETHYL)(1,1'-BIPHENYL)-2-YL)-1-TRITYL-1H-TETRAAZOLE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C33H25BrN4
Número CAS:
Peso molecular:
557.498
Número MDL:
Outras notas