SLW2190/01M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
50 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 2190/01M
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE key
conical
Junta
joint stopper14/23
fabricante/nome comercial
2190/01M
SciLabware
capacidade
50 mL
50 mL
furo da torneira
2.0 mm
Descrição geral
- Complies to ISO 4800, Type 1
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- With interchangeable PTFE key
- Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)