SLW1620/02M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
4 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1620/02M
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1620/02M
D.E. × C
10 mm × 75 mm
capacidade
4 mL
4 mL
diâmetro do tubo
10 mm
espessura da parede
1.0 mm
Descrição geral
- Conforms to ISO 4142
- High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
- Allows use at temperatures up to 500 deg. C
- Excellent resistance to chemical attack
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)