SLW1450/01D
Pyrex® Evaporating dish
15 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1450/01D
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat base
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1450/01D
Altura
25 mm
Diâmetro
50 mm
diâmetro da placa
50 mm
capacidade
15 mL
Descrição geral
- Complies to DIN 12336
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- High resistance to chemical attack and thermal shock
- Flat base
- Curved sides with spout
Características e benefícios
• Complies to DIN 12336• Manufactured from borosilicate glass 3.3• Curved sides with spout• Flat base• High resistance to chemical attack and thermal shock• 1450/01D, 1450/03D & 1450/04D are unbadged.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)