Key Documents
SLW1100/36D
Pyrex® Boiling flask, round bottom, narrow neck
capacity 10,000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1100/36D
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Características
narrow neck
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1100/36D
capacidade
10,000 mL
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.