Key Documents
S98168
TRIS-(2-PROPOXY-PHENYL)-BORANE, COMPOUND WITH ETHANE-1,2-DIAMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C29H41BN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
476.473
Número MDL:
Outras notas