Key Documents
R939579
6-CHLORO-4-OXO-4H-CHROMENE-3-CARBALDEHYDE N-CYCLOHEXYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H18ClN3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
363.869
Número MDL:
Outras notas