Key Documents
R541494
3-(THIOPHENE-2-CARBONYL)-PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1-CARBOXYLIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C20H15NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
349.411
Número MDL:
Outras notas