QBD11471
MAL-dPEG®12-Tris(m-dPEG®24)3
>95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Branched Maleimide-PEG-m, Branched mPEG-maleimide, MAL-NH-PEG600-Tris(mPEG1000)3, MAL-PEG12-Tris(m-PEG24)3
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>95% (HPLC)
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reaction type: Pegylations
arquitetura do polímero
functionality: monofunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3