Key Documents
PH003550
2-{2-[(1E)-1-heptadecenyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl}ethanol
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C22H42N2O
Número CAS:
Peso molecular:
350.593
Número MDL:
Outras notas