P17008
L-Phenylalanine
99%
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
forma
powder
atividade óptica
[α]25/D −32.7°, c = 2 in H2O
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
cor
white
pf
270-275 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
chave InChI
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
substituído por
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1