NOR1008UP7
Norell® Standard Series™ 10 mm NMR tubes
frequency 400 MHz
Sinônimo(s):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Materiais
colorless tube
glass tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Norell 1008-UP-7
Parâmetros
400 MHz frequency
Comprimento
7 in.
D.E. × D.I.
10 mm × 8.76 mm
curvatura
±0.007 mm
concentricidade
±0.005 mm
diâmetro do tubo
10 mm
espessura da parede
1.24 mm