Key Documents
L479438
6-AMINO-3-TERT-BU-4-(2-MEO-PH)-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H20N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
324.386
Número MDL:
Outras notas