Key Documents
GF77510707
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
powder, 3micron mean particle size, atomized, 200g
Sinônimo(s):
FF216030
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 775-107-07
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
3 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3