Key Documents
GF74340345
Silicon
powder, 150 max. part. size (micron), weight 1000 g, purity 97.5%
Sinônimo(s):
SI006010
About This Item
Fórmula linear:
Si
Número CAS:
Peso molecular:
28.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
97.5%
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 743-403-45
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
150 (micron)
pb
2355 °C (lit.)
pf
1410 °C (lit.)
densidade
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Si]
InChI
1S/Si
chave InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3