GF72714102
Zinc
wire reel, 0.1m, diameter 1.0mm, 99.999%
Sinônimo(s):
Zinc, ZN005133
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 487 °C)
Ensaio
99.999%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 727-141-02
resistividade
5.8 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
0.1 m × 1.0 mm
pb
907 °C (lit.)
pf
420 °C (lit.)
densidade
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3