Key Documents
GF68780627
Gadolinium
foil, thickness 0.05 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
GD000235
About This Item
Fórmula linear:
Gd
Número CAS:
Peso molecular:
157.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141605
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 687-806-27
resistividade
126 μΩ-cm, 20°C
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.05 mm
pb
3273 °C (lit.)
pf
1313 °C (lit.)
densidade
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Gd]
InChI
1S/Gd
chave InChI
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Water-react 3
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3