Key Documents
GF67398115
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50 mm, purity 99.5%
Sinônimo(s):
AL609300
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
forma
sputtering target
fabricante/nome comercial
Goodfellow 673-981-15
Diâmetro
50 mm
espessura
3.15 mm