Documentos
GF67242843
Stainless steel - AISI 316l
tube, outside diameter 1.65 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 1000 mm, wall thickness 0.13 mm
Sinônimo(s):
FF217199
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 672-428-43
Comprimento
1000 mm
D.E.
1.65 mm
espessura da parede
0.13 mm