GF66110329
Praseodymium
rod, 100mm, diameter 6.35mm, cast, 99%
Sinônimo(s):
Praseodymium, PR007910
About This Item
Ensaio
99%
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 661-103-29
resistividade
68 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
100 mm × 6.35 mm
pb
3520 °C (lit.)
pf
931 °C (lit.)
densidade
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
chave InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3