GF64201249
Carbon
foil, 25x25mm, thickness 2.5mm, rigid graphite, fine grain size, 99.95%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 000440, Charcoal activated
About This Item
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.95%
forma
foil
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 642-012-49
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho × espessura
25 × 25 mm × 2.5 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N