GF63970498
Aluminum
honeycomb, 300x300mm, thickness 26.5mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin carbon fiber / epoxy, 99.9%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL002678
About This Item
Produtos recomendados
descrição
cell wall 0.064mm
Ensaio
99.9%
forma
honeycomb
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 639-704-98
resistividade
2.6548 μΩ-cm
tamanho da célula
6.3 mm
tamanho × espessura
300 x 300 mm × 26.5 mm
pb
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3