Documentos Principais
GF60030649
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti94.5Al3V2.5
foil, 1m coil, 0.030mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
TI040300
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
annealed
foil (coil)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 600-306-49
tamanho × espessura
1 m × 0.030 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)