Documentos
GF56765807
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 607955
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 567-658-07
Comprimento
50 mm
diâmetro
32 mm