Documentos
GF41596825
Niobium
insulated wire, 5m, conductor diameter 0.125mm, insulation thickness 0.01mm, polyimide insulation
Sinônimo(s):
Niobium, NB005860, Columbium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Nb
Número CAS:
Peso molecular:
92.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141730
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 415-968-25
resistividade
13-16 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro × espessura
5 m × 0.125 mm × 0.01 mm
pb
4742 °C (lit.)
pf
2468 °C (lit.)
densidade
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
chave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N