GF27007332
Iron/boron/silicon
foil, Fe 81%/B 13.5%/Si 3.5%/C 2%, thickness 0.025 mm, length 0.5 m, coil width 50 mm
Sinônimo(s):
FE800250
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 270-073-32
Comprimento
0.5 m
largura da espiral
50 mm
espessura
0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)