GF23355996
Vanadium
microfoil, disks, 25mm, thinness 1.0μm, specific density 611μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.8+%
Sinônimo(s):
Vanadium, V 004850
About This Item
pressão de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.80%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 233-559-96
resistividade
24.8-26.0 μΩ-cm, 20°C
diâmetro × espessura
25 mm × 1.0 μm
pb
3380 °C (lit.)
pf
1890 °C (lit.)
densidade
6.11 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[V]
InChI
1S/V
chave InChI
LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3