Documentos Principais
GF16361748
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
500mm rod, 25mm diameter, extruded
Sinônimo(s):
MG017950
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 163-617-48
C × diâmetro
500 mm × 25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)