Key Documents
GF13436423
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni 10%, 2.5 mm diameter, length 500 mm
Sinônimo(s):
FA147907
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
forma
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 134-364-23
Comprimento
500 mm
diâmetro
2.5 mm